Drukuj
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 3180 PLN
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formuła: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.105 g/mol
Temp. Wrzenia: 223…225 °C (760 mm Hg)
Temp. topnienia: 26…29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972858
Numer CAS: 1978-06-9