Drukuj
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 261 PLN
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formuła: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Temp. Wrzenia: 81…82 °C (11 mm Hg)
Gęstość: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270970
Numer CAS: 71363-70-7