Drukuj
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-2-iodo-2-(trifluoromethyl)pentane, 2-Iodoperfluoro(2-methylpentane)
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 290 PLN
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formuła: C₆F₁₃I
Temp. Wrzenia: 115 °C
Gęstość: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082619
Numer CAS: 102780-88-1