Drukuj
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC210145-100MG PC210145-1G PC210145-250MG
APOSPC210145-100MGEA 946 PLN
APOSPC210145-100MG APOSPC210145-1G APOSPC210145-250MG
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one ≥98%
5,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formuła: C₈H₅F₂NO
Numer MDL: MFCD24617103
Numer CAS: 1192040-50-8