Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC210142-100MG PC210142-1G PC210142-250MG
APOSPC210142-100MGEA 0 PLN
APOSPC210142-100MG APOSPC210142-1G APOSPC210142-250MG
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formuła: C₈H₇F₃N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12024501
Numer CAS: 1150618-34-0