[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim:
(1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
PC210127-100MG
PC210127-1G
PC210127-250MG
APOSPC210127-100MGEA
1770
PLN
APOSPC210127-100MG
APOSPC210127-1G
APOSPC210127-250MG
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol ≥98%
[1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Formuła:
C₆H₇F₃N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD15976765 Numer CAS: 1296225-26-7 |