Drukuj
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
PC210083-1G PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA 3710 PLN
APOSPC210083-1G APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Formuła: C₁₆H₁₆FN₃O₂
MW: 301.316 g/mol
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28506332
Numer CAS: 556801-40-2