Drukuj
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Dostawca: Apollo Scientific
PC210044-1G PC210044-500MG
APOSPC210044-1GEA 4470 PLN
APOSPC210044-1G APOSPC210044-500MG
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Formuła: C₁₀H₁₀BrFO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16323231
Numer CAS: 40132-01-2