Drukuj
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Dostawca: Apollo Scientific
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 2910 PLN
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formuła: C₆H₈F₆O
MW: 210.118 g/mol
Temp. Wrzenia: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28016154
Numer CAS: 10315-75-0