Drukuj
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 3850 PLN
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09261258
Numer CAS: 935534-49-9