Drukuj
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2053-25G PC2053-5G
APOSPC2053-25GEA 1530 PLN
APOSPC2053-25G APOSPC2053-5G
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide
Formuła: C₃H₃F₆NO·H₃N
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784295
Numer CAS: 1274903-33-1