Drukuj
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201372-250MG PC201372-1G PC201372-5G
APOSPC201372-250MGEA 319 PLN
APOSPC201372-250MG APOSPC201372-1G APOSPC201372-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄ClF₄N
MW: 213.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09033155
Numer CAS: 914225-61-9