Drukuj
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Carboxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 415 PLN
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formuła: C₈H₄F₂O₃
MW: 186.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835188
Numer CAS: 736990-88-8