Drukuj
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 1720 PLN
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06204416
Numer CAS: 612835-53-7