Drukuj
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 487 PLN
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formuła: C₄H₇F₃O
MW: 128.093 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20483912
Numer CAS: 431-23-2