Drukuj
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201211-100MG PC201211-1G PC201211-250MG
APOSPC201211-100MGEA 894 PLN
APOSPC201211-100MG APOSPC201211-1G APOSPC201211-250MG
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
1-Chloro-6-fluorophthalazine
Formuła: C₈H₄ClFN₂
MW: 182.582 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18432630
Numer CAS: 23928-55-4