Drukuj
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 2350 PLN
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₅F₃O₃
MW: 218.129 g/mol
Temp. topnienia: 94…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13173376
Numer CAS: 213598-05-1