Drukuj
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201178-1G PC201178-250MG PC201178-5G
APOSPC201178-1GEA 592 PLN
APOSPC201178-1G APOSPC201178-250MG APOSPC201178-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formuła: C₅H₄ClFN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09834963
Numer CAS: 1801-06-5