Drukuj
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 2080 PLN
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22055006
Numer CAS: 1736-85-2