Drukuj
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201163-100MG PC201163-1G PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA 145 PLN
APOSPC201163-100MG APOSPC201163-1G APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116920
Numer CAS: 16583-82-7