Drukuj
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 108 PLN
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₄H₅FO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21604147
Numer CAS: 156816-78-3