Drukuj
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201147-1G PC201147-5G PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA 508 PLN
APOSPC201147-1G APOSPC201147-5G APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Formuła: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 180.995 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044255
Numer CAS: 152840-65-8