Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201145-100MG PC201145-250MG PC201145-1G
APOSPC201145-100MGEA 0 PLN
APOSPC201145-100MG APOSPC201145-250MG APOSPC201145-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22570393
Numer CAS: 1472104-49-6