Drukuj
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201130-1G PC201130-250MG PC201130-5G
APOSPC201130-1GEA 343 PLN
APOSPC201130-1G APOSPC201130-250MG APOSPC201130-5G
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.192 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18375404
Numer CAS: 1378655-34-5