Drukuj
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201109-100MG PC201109-1G PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA 679 PLN
APOSPC201109-100MG APOSPC201109-1G APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀FNO·ClH
MW: 191.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12758111
Numer CAS: 1269773-22-9