Drukuj
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 218 PLN
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206.552 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848371
Numer CAS: 1245913-20-5