Drukuj
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 830 PLN
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194442
Numer CAS: 1214352-00-7