Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 1800 PLN
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18251020
Numer CAS: 1211590-24-7