Drukuj
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201055-100MG PC201055-1G PC201055-250MG
APOSPC201055-100MGEA 1390 PLN
APOSPC201055-100MG APOSPC201055-1G APOSPC201055-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formuła: C₇H₄BrFN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15529074
Numer CAS: 1207625-29-3