Drukuj
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201050-1G PC201050-250MG
APOSPC201050-1GEA 662 PLN
APOSPC201050-1G APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206.552 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15528775
Numer CAS: 1201187-18-9