Drukuj
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201040-100MG PC201040-1G PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA 1730 PLN
APOSPC201040-100MG APOSPC201040-1G APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₂FNO·ClH
MW: 217.668 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840090
Numer CAS: 1185045-95-7