Drukuj
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA 3820 PLN
APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206.552 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00106773
Numer CAS: 1156542-25-4