Drukuj
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201023-100MG PC201023-1G PC201023-250MG
APOSPC201023-100MGEA 1300 PLN
APOSPC201023-100MG APOSPC201023-1G APOSPC201023-250MG
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187.642 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16295141
Numer CAS: 1114333-11-7