Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201001-10G PC201001-1G PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA 4050 PLN
APOSPC201001-10G APOSPC201001-1G APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263434
Numer CAS: 1003709-39-4