Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 720 PLN
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formuła: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.542 g/mol
Temp. Wrzenia: 54 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18257007
Numer CAS: 1206972-45-3