Drukuj
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 3050 PLN
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.107 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16606321
Numer CAS: 612498-85-8