Drukuj
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Dostawca: Apollo Scientific
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 1790 PLN
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16610729
Numer CAS: 1227502-97-7