Drukuj
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 530 PLN
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formuła: C₈H₅BF₃·K
MW: 208.03 g/mol
Temp. Wrzenia: >125 °C
Temp. topnienia: 250…255 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052662
Numer CAS: 485338-93-0