Drukuj
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 1460 PLN
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22550652
Numer CAS: 1206973-10-5