Drukuj
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoic acid
PC200051-100G PC200051-25G PC200051-5G
APOSPC200051-100GEA 1900 PLN
APOSPC200051-100G APOSPC200051-25G APOSPC200051-5G
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Formuła: C₁₆H₁₁FN₂O₃
MW: 298.269 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14636678
Numer CAS: 763114-26-7