Drukuj
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 1680 PLN
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₇H₄FN₃O₂
Temp. topnienia: 169…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20483121
Numer CAS: 1235993-30-2