Drukuj
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylaniline, 5-Amino-4-fluoro-o-cresol, 4-Amino-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 2-Fluoro-5-hydroxy-p-toluidine
PC1996-1G PC1996-250MG PC1996-5G
APOSPC1996-1GEA 604 PLN
APOSPC1996-1G APOSPC1996-250MG APOSPC1996-5G
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
Formuła: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972656
Numer CAS: 122455-85-0