Drukuj
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-fluoropropionate
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 472 PLN
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Formuła: C₄H₇FO₂
MW: 106.096 g/mol
Temp. Wrzenia: 107…108 °C
Gęstość: 1.0806 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972939
Numer CAS: 2366-56-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III