Drukuj
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethan-1-one, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethanone, 2',3'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1954-1G PC1954-250MG
APOSPC1954-1GEA 1310 PLN
APOSPC1954-1G APOSPC1954-250MG
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₉H₆F₂O₃
Temp. Wrzenia: 87…89 °C (12 mm Hg)
Temp. topnienia: 32…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458053
Numer CAS: 126120-83-0