Drukuj
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 615 PLN
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₅ClF₃NO
Temp. topnienia: >280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126367
Numer CAS: 57124-20-6