Drukuj
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1824-1G PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA 3070 PLN
APOSPC1824-1G APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formuła: C₆H₉F₃O₂
Temp. Wrzenia: 86…87 °C (6 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09998070
Numer CAS: 939399-07-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III