Drukuj
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 1450 PLN
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formuła: C₆H₄FNO₄S
MW: 205.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024845
Numer CAS: 349-78-0