Drukuj
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 182 PLN
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180.007 g/mol
Temp. topnienia: 87 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09864666
Numer CAS: 443-93-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III