Drukuj
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 3920 PLN
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formuła: C₈H₆F₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 88 °C (0,2 mm Hg)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038352
Numer CAS: 330562-44-2