Drukuj
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 255 PLN
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formuła: C₆H₁₀F₄O
Temp. Wrzenia: 49 °C (113 mm Hg)
Gęstość: 1,1147 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042107
Numer CAS: 358-37-2
Jednostka: 3271
ADR: 3,II